Cyclobutanemethanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cyclobutylmethanamine
OR312056-1G OR312056-5G OR312056-25G
APOSOR312056-1GEA 1090 DKK
APOSOR312056-1G APOSOR312056-5G APOSOR312056-25G
Cyclobutanemethanamine 95%
Cyclobutanemethanamine
Formel: C₅H₁₁N
Molekylvægt: 85.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06212616
CAS-nummer: 4415-83-2
UN nummer: 3259
ADR: 8 III