tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312044-1G OR312044-250MG
APOSOR312044-1GEA 785 DKK
APOSOR312044-1G APOSOR312044-250MG
tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17015912
CAS-nummer: 152537-03-6