2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate(2:1)
OR312002-1G OR312002-5G
APOSOR312002-1GEA 436 DKK
APOSOR312002-1G APOSOR312002-5G
2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate 97%
2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate
Formel: C₂₂H₃₈N₄O₈
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12404932
CAS-nummer: 1041026-71-4