3'-Chloro-2-chloroacetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3114-1G OR3114-5G
APOSOR3114-1GEA 273 DKK
APOSOR3114-1G APOSOR3114-5G
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
Formel: C₈H₇Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018896
CAS-nummer: 2564-05-8