Methyl-4-mercaptobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl4-mercaptobenzoate
OR311187-250MG OR311187-500MG
APOSOR311187-250MGEA 1480 DKK
APOSOR311187-250MG APOSOR311187-500MG
Methyl-4-mercaptobenzoate
Methyl-4-mercaptobenzoate
Formel: C₈H₈O₂S
Molekylvægt: 168.22 g/mol
Smeltepunkt: 33…36 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01863423
CAS-nummer: 6302-65-4