1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310940-1G OR310940-500MG
APOSOR310940-1GEA 2520 DKK
APOSOR310940-1G APOSOR310940-500MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
Formel: C₉H₁₂BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 59839-23-5