6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310932-1G OR310932-500MG
APOSOR310932-1GEA 1210 DKK
APOSOR310932-1G APOSOR310932-500MG
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄ClNO
Smeltepunkt: 233…236 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01717328
CAS-nummer: 57196-62-0