6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310898-25G OR310898-100G
APOSOR310898-25GEA 818 DKK
APOSOR310898-25G APOSOR310898-100G
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formel: C₆H₅BrN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656619
CAS-nummer: 947248-68-2