6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310658-1G OR310658-5G
APOSOR310658-1GEA 2030 DKK
APOSOR310658-1G APOSOR310658-5G
6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Formel: C₁₁H₇N₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00113357
CAS-nummer: 7120-14-1