4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4'-Dicyanobiphenyl, 4,4'-Dibenzonitrile, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-Bibenzonitrile
OR310636-1G OR310636-25G OR310636-5G
APOSOR310636-1GEA 284 DKK
APOSOR310636-1G APOSOR310636-25G APOSOR310636-5G
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Formel: C₁₄H₈N₂
Smeltepunkt: 236…240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013805
CAS-nummer: 1591-30-6