3,5-Dibromo-4-picoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310632-100G OR310632-25G OR310632-5G
APOSOR310632-100GEA 806 DKK
APOSOR310632-100G APOSOR310632-25G APOSOR310632-5G
3,5-Dibromo-4-picoline
3,5-Dibromo-4-picoline
Formel: C₆H₅Br₂N
Smeltepunkt: 104…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128859
CAS-nummer: 3430-23-7