(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2R)-2-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate
OR3106-100G OR3106-25G OR3106-10G
APOSOR3106-100GEA 3390 DKK
APOSOR3106-100G APOSOR3106-25G APOSOR3106-10G
(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine 98%
(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862120
CAS-nummer: 170033-47-3