1,3-Diethynylbenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR31042-1G OR31042-25G OR31042-5G
APOSOR31042-1GEA 175 DKK
APOSOR31042-1G APOSOR31042-25G APOSOR31042-5G
1,3-Diethynylbenzen 97%
1,3-Diethynylbenzen
Formel: C₁₀H₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041686
CAS-nummer: 1785-61-1