tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Phenylpiperazine, N1-BOC protected, 1-Boc-2-phenylpiperazine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylpiperazine, 2-Methyl-2-propanyl 2-phenyl-1-piperazinecarboxylate
OR3104-1G OR3104-250MG OR3104-100MG
APOSOR3104-1GEA 1700 DKK
APOSOR3104-1G APOSOR3104-250MG APOSOR3104-100MG
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₂N₂O₂
Molekylvægt: 262.35 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367734
CAS-nummer: 886766-60-5