4-Hydrazinopiperidine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310384-1G OR310384-500MG
APOSOR310384-1GEA 6710 DKK
APOSOR310384-1G APOSOR310384-500MG
4-Hydrazinopiperidine dihydrochloride
4-Hydrazinopiperidine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₅Cl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18071345
CAS-nummer: 380226-98-2