2-Vinylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR31038-1G OR31038-5G OR31038-10G
APOSOR31038-1GEA 523 DKK
APOSOR31038-1G APOSOR31038-5G APOSOR31038-10G
2-Vinylbenzoic acid
2-Vinylbenzoic acid
Formel: C₉H₈O₂
Smeltepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02066273
CAS-nummer: 27326-43-8