1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR310371-1G OR310371-5G
APOSOR310371-1GEA 164 DKK
APOSOR310371-1G APOSOR310371-5G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct
Formel: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Smeltepunkt: 168…172 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22377802
CAS-nummer: 119752-83-9
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II