(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Methyl-4-[(4-nitrophenyl)carbonyl]piperazine
OR310338-1G OR310338-5G
APOSOR310338-1GEA 523 DKK
APOSOR310338-1G APOSOR310338-5G
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₃
Molekylvægt: 249.27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00585638
CAS-nummer: 21091-98-5