tert-Butyl (5-bromothiazol-2-yl)carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310323-1G OR310323-5G
APOSOR310323-1GEA 0 DKK
APOSOR310323-1G APOSOR310323-5G
tert-Butyl (5-bromothiazol-2-yl)carbamate
tert-Butyl (5-bromothiazol-2-yl)carbamate
Formel: C₈H₁₁BrN₂O₂S
Smeltepunkt: 149 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368614
CAS-nummer: 405939-39-1