2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310318-1G OR310318-5G
APOSOR310318-1GEA 1360 DKK
APOSOR310318-1G APOSOR310318-5G
2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
Formel: C₁₉H₂₀Br₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12024280
CAS-nummer: 157771-56-7