4-Cyano-3-pyridinboronsyrepinacolester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isonicotinonitrile, 4-Cyanopyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 4-Cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester
OR310221-1G OR310221-250MG OR310221-5G
APOSOR310221-1GEA 1630 DKK
APOSOR310221-1G APOSOR310221-250MG APOSOR310221-5G
4-Cyano-3-pyridinboronsyrepinacolester
4-Cyano-3-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₂H₁₅BN₂O₂
Molekylvægt: 230.07 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458478
CAS-nummer: 878194-91-3