4'-Demethylepipodophyllotoxin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (5R,5aR,8aR,9S)-9-Hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one
OR3101T-5G OR3101T-1G OR3101T-10G
APOSOR3101T-5GEA 872 DKK
APOSOR3101T-5G APOSOR3101T-1G APOSOR3101T-10G
4'-Demethylepipodophyllotoxin
4'-Demethylepipodophyllotoxin
A potent inhibitor of microtubule assembly.
Formel: C₂₁H₂₀O₈
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00189421
CAS-nummer: 6559-91-7