3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-3-bromo-1-(tert-butyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
OR310170-500MG OR310170-1G OR310170-100MG
APOSOR310170-500MGEA 1940 DKK
APOSOR310170-500MG APOSOR310170-1G APOSOR310170-100MG
3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formel: C₉H₁₂BrN₅
Smeltepunkt: 180…182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20921583
CAS-nummer: 862728-61-8