1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310142-1G OR310142-500MG
APOSOR310142-1GEA 5040 DKK
APOSOR310142-1G APOSOR310142-500MG
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03265322
CAS-nummer: 887573-44-6