4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310131-1G OR310131-100MG OR310131-250MG
APOSOR310131-1GEA 752 DKK
APOSOR310131-1G APOSOR310131-100MG APOSOR310131-250MG
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Formel: C₅H₉NO₂
Smeltepunkt: 74…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21333197
CAS-nummer: 81778-07-6