6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3101-1G OR3101-5G OR3101-2.5G OR3101-10G
APOSOR3101-1GEA 687 DKK
APOSOR3101-1G APOSOR3101-5G APOSOR3101-2.5G APOSOR3101-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxamide
Formel: C₅H₄ClN₃O
Smeltepunkt: 243…244 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258882
CAS-nummer: 66346-83-6