3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310057-1G OR310057-250MG
APOSOR310057-1GEA 1370 DKK
APOSOR310057-1G APOSOR310057-250MG
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
Formel: C9H5ClN2O2
Molekylvægt: 208.6000 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09864191
CAS-nummer: 20254-76-6