(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310031-1G OR310031-500MG
APOSOR310031-1GEA 4040 DKK
APOSOR310031-1G APOSOR310031-500MG
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₅ClN₂O
Molekylvægt: 214.7 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20444426
CAS-nummer: 367259-26-5