2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310012-1G OR310012-500MG OR310012-5G
APOSOR310012-1GEA 2520 DKK
APOSOR310012-1G APOSOR310012-500MG APOSOR310012-5G
2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₅ClN₂S
Molekylvægt: 278.81 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22192242
CAS-nummer: 50971-79-4