3-Quinolincarbaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30994-50MG OR30994-100MG
APOSOR30994-50MGEA 164 DKK
APOSOR30994-50MG APOSOR30994-100MG
3-Quinolincarbaldehyd
3-Quinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Smeltepunkt: 68…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006768
CAS-nummer: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7