2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30993-1G OR30993-250MG
APOSOR30993-1GEA 305 DKK
APOSOR30993-1G APOSOR30993-250MG
2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈ClNO
Molekylvægt: 193.63 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02253186
CAS-nummer: 24279-74-1