1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Amino-1-benzylpyrrolidine, 1-Benzylpyrrolidin-3-amine
OR30970-100G OR30970-25G OR30970-5G
APOSOR30970-100GEA 5670 DKK
APOSOR30970-100G APOSOR30970-25G APOSOR30970-5G
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Molekylvægt: 176.26 g/mol
Massefylde: 1.024 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059036
CAS-nummer: 18471-40-4
UN nummer: 2735
ADR: 8 III