3-Amino-1-benzylpiperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30968-1G OR30968-5G OR30968-25G
APOSOR30968-1GEA 291 DKK
APOSOR30968-1G APOSOR30968-5G APOSOR30968-25G
3-Amino-1-benzylpiperidine
3-Amino-1-benzylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04038444
CAS-nummer: 60407-35-4