3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30951-1G OR30951-250MG
APOSOR30951-1GEA 1010 DKK
APOSOR30951-1G APOSOR30951-250MG
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₄ClN₃
Smeltepunkt: 170…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07780767
CAS-nummer: 95095-84-4