(±)-3-Brom-1,2-propandiol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±)-3-Bromo-1,2-dihydroxy propane, 3-Bromopropane-1,2-diol
OR3095-25G OR3095-5G
APOSOR3095-25GEA 2680 DKK
APOSOR3095-25G APOSOR3095-5G
(±)-3-Brom-1,2-propandiol
(±)-3-Brom-1,2-propandiol
Formel: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Molekylvægt: 154.99 g/mol
Kogepunkt: 72…75 °C/0.2mmHg
Massefylde: 1.77 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004711
CAS-nummer: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN nummer: 3265
ADR: 8 II