3-Aminopyridin-4-carbonitril 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Amino-4-cyanopyridine
OR30946-1G
OR30946-250MG
OR30946-5G
APOSOR30946-1GEA
545
DKK
APOSOR30946-1G
APOSOR30946-250MG
APOSOR30946-5G
3-Aminopyridin-4-carbonitril 96%
3-Aminopyridin-4-carbonitril
Formel:
C₆H₅N₃ Smeltepunkt: 135…138 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04035596 CAS-nummer: 78790-79-1 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |