4,7-Dichloro-8-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309455-1G OR309455-5G
APOSOR309455-1GEA 676 DKK
APOSOR309455-1G APOSOR309455-5G
4,7-Dichloro-8-methylquinoline
4,7-Dichloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684150
CAS-nummer: 643039-79-6