2,7-Dichloro-4-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309382-1G OR309382-5G
APOSOR309382-1GEA 950 DKK
APOSOR309382-1G APOSOR309382-5G
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 59666-16-9