6-Bromo-2-chloro-4-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR309381-1G OR309381-250MG
APOSOR309381-1GEA 785 DKK
APOSOR309381-1G APOSOR309381-250MG
6-Bromo-2-chloro-4-methylquinoline
6-Bromo-2-chloro-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClN
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06254262
CAS-nummer: 3913-19-7