4-Brom-3-methoxyphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30937-1G OR30937-25G OR30937-5G
APOSOR30937-1GEA 164 DKK
APOSOR30937-1G APOSOR30937-25G APOSOR30937-5G
4-Brom-3-methoxyphenol 98%
4-Brom-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
Smeltepunkt: 77…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00029748
CAS-nummer: 102127-34-4
EINECS: 634-447-3