3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR309360-1G OR309360-5G
APOSOR309360-1GEA 436 DKK
APOSOR309360-1G APOSOR309360-5G
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01871299
CAS-nummer: 68208-20-8