Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309351-1G OR309351-5G
APOSOR309351-1GEA 301 DKK
APOSOR309351-1G APOSOR309351-5G
Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₉BrClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173367
CAS-nummer: 206257-39-8