Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309350-1G OR309350-5G
APOSOR309350-1GEA 2580 DKK
APOSOR309350-1G APOSOR309350-5G
Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₄ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02166834
CAS-nummer: 112190-03-1