2-Chloro-4,6-dimethylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30935-25G OR30935-5G OR30935-100G
APOSOR30935-25GEA 709 DKK
APOSOR30935-25G APOSOR30935-5G APOSOR30935-100G
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine 98%
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08277279
CAS-nummer: 30838-93-8