Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate, 4-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309349-1G
OR309349-5G
APOSOR309349-1GEA
317
DKK
APOSOR309349-1G
APOSOR309349-5G
Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₂ClNO₃ Molekylvægt: 265.70 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00173417 CAS-nummer: 22931-71-1 |