4-Amino-3-bromoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309338-1G OR309338-5G
APOSOR309338-1GEA 3640 DKK
APOSOR309338-1G APOSOR309338-5G
4-Amino-3-bromoquinoline
4-Amino-3-bromoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234502
CAS-nummer: 36825-36-2