4-Brom-o-anisidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-5-bromoanisole, 2-Methoxy-4-bromoaniline
OR30932-100G
OR30932-25G
OR30932-5G
APOSOR30932-100GEA
1160
DKK
APOSOR30932-100G
APOSOR30932-25G
APOSOR30932-5G
4-Brom-o-anisidin 98%
4-Brom-o-anisidin
Formel:
C₇H₈BrNO Molekylvægt: 202.05 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01204266 CAS-nummer: 59557-91-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |