4-Brom-o-anisidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR30932-100G OR30932-25G OR30932-5G
APOSOR30932-100GEA 1160 DKK
APOSOR30932-100G APOSOR30932-25G APOSOR30932-5G
4-Brom-o-anisidin 98%
4-Brom-o-anisidin
Formel: C₇H₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01204266
CAS-nummer: 59557-91-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III