5-Brom-2-nitroanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-methoxy-1-nitrobenzene
OR30931-10G OR30931-1G OR30931-5G
APOSOR30931-10GEA 218 DKK
APOSOR30931-10G APOSOR30931-1G APOSOR30931-5G
5-Brom-2-nitroanisol
5-Brom-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Smeltepunkt: 90…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09966092
CAS-nummer: 103966-66-1