2-Amino-5-bromophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30930-1G OR30930-5G OR30930-25G
APOSOR30930-1GEA 164 DKK
APOSOR30930-1G APOSOR30930-5G APOSOR30930-25G
2-Amino-5-bromophenol 98%
2-Amino-5-bromophenol
Formel: C₆H₆BrNO
Smeltepunkt: 135…140 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095028
CAS-nummer: 38191-34-3